Få mere at vide
Dimidium bromide, 95%
Description
Dimidiumbromid virker som en hæmmer af L-cellevækst. Det bruges også som en fluorescerende probe for nukleinsyrer. Det er også nyttigt til bestemmelse af kationiske overfladeaktive stoffer. Det bruges også som et interkaleringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimidiumbromid virker som en hæmmer af L-cellevækst. Det bruges også som en fluorescerende probe for nukleinsyrer. Det er også nyttigt til bestemmelse af kationiske overfladeaktive stoffer. Det bruges også som et interkaleringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dimidium bromide |
| Smeltepunkt | 230°C (decomposition) |
| Mængde | 0.25 g |
| Formel vægt | 380.31 |
| Procent renhed | 95% |