Få mere at vide
Dimidiumbromid, 95%
Artikelnummer. 11496576
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496576 1 g 1g
11406586 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24818.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1686.59 DKK
    1517.65 DKK / 1g
    Spare 168.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380,29 g/mol
Dimidiumbromid virker som en hæmmer af L-cellevækst. Det bruges også som en fluorescerende probe for nukleinsyrer. Det er også nyttigt til bestemmelse af kationiske overfladeaktive stoffer. Det bruges også som et interkaleringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimidiumbromid virker som en hæmmer af L-cellevækst. Det bruges også som en fluorescerende probe for nukleinsyrer. Det er også nyttigt til bestemmelse af kationiske overfladeaktive stoffer. Det bruges også som et interkaleringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-67-2
Molekylær formel C20H18BrN3
Molekylvægt (g/mol) 380.29
MDL nummer MFCD00011757
InChI nøgle MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC navn 5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
SMIL [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimidium bromide
Smeltepunkt 230 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 380.31
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimidium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimidium bromide