Få mere at vide
Dimidiumbromid,∽ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456742 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456742 1 g 1g
11446742 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215095891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 DKK
    2319.44 DKK / 1g
    Spare 115.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 518-67-2
Molekylær formel C20H18BrN3
Molekylvægt (g/mol) 380.29
MDL nummer MFCD00011757
InChI nøgle MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC navn 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
SMIL [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimidium bromide
Farve Sort
Analyseprocentområde ∽95 %
Mængde 1 g
Formel vægt 380.29
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimidium Bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimidium Bromide