Få mere at vide
Dimidiumbromid,∽ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446742 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446742 500 mg -
11456742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215095890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 518-67-2
Molekylær formel C20H18BrN3
Molekylvægt (g/mol) 380.29
MDL nummer MFCD00011757
InChI nøgle MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC navn 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
SMIL [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimidium bromide
Farve Sort
Analyseprocentområde ∽95%
Mængde 500 mg
Formel vægt 380.29
Fysisk form Pulver