Få mere at vide
Dimetridazole, Mikromol™
Beskrivelse
Dimetridazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimetridazole |
| CAS | 551-92-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimetridazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C |
| IUPAC navn | 1,2-dimethyl-5-nitroimidazole |
| Vis mere |