Få mere at vide
Dimetridazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402329
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402329 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402329 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1244
MedChemExpress Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimetridazole
Fysisk form Solid
CAS 551-92-8
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H7N3O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (354.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=[N+](C1=CN=C(C)N1C)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 141.13
Formel vægt 141.13
Procent renhed 98.0%