Få mere at vide
Dimetridazole-d3 (1-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimetridazole D3 |
| CAS | 64678-69-9 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H4 N3 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1 H-Imidazole, 2-methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro- (9 CI), Dimetridazole-d3, Dimetridazole D3 (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])n1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-nitro-1-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.15 |
| Formel vægt | 144.0727 g/mol |
| Vis mere |