Få mere at vide
Dimetridazole 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328433
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328433 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328433 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12772000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimetridazole
CAS 551-92-8
Analyt- eller komponentnavne Dimetridazole
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H7 N3 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C
IUPAC navn 1,2-dimethyl-5-nitroimidazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 141.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 141.0538 g/mol