Få mere at vide
Dimetindene Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 17943266
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17943266 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17943266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0595.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimetindene Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimetindene maleate
CAS 3614-69-5
Analyt- eller komponentnavne Dimetindene maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dimetindene maleate, N,N-Dimethyl-2-[3-[(RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine (Z)-butenedioate, 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[1-[2-(dimethylaminoethyl)inden-3-yl]ethyl]-, maleate (6CI), Pyridine, 2-[1-[2-[2-(dimethylamino)ethyl]inden-3-yl]ethyl]-, maleate (1:1) (7CI,8CI), 2-[1-[2-(2-Dimethylaminoethyl)inden-3-yl]ethyl]pyridine maleate, Dimethinden maleate, Dimethindene maleate, Dimethpyrindene maleate, Fenistil, Fenistil-retard, Fenostil, Forhistal maleate, NSC 107677, Su-6518
InChI formel InChI=1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CC(C1=C(CCN(C)C)Cc2ccccc12)c3ccccn3.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;N,N-dimethyl-2-[3-(1-pyridin-2-ylethyl)-1H-inden-2-yl]ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 408.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 408.2049 g/mol