Få mere at vide
Dimethylzinc, 1.2M solution in toluene, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
800 ml
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylzinc |
| Farve | Klar farveløs |
| Navn note | 1.2M Solution in Toluene |
| CAS | 544-97-8, 108-88-3 |
| Molekylær formel | C2H6Zn |
| Lineær formel | Zn(CH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00014854 |
| Koncentration | 1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Merck Index | 15, 3289 |
| Vis mere |