missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethylvinphos 100 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30309310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309310 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309310 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12765000TO100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethylvinphos
CAS 2274-67-1
Analyt- eller komponentnavne Dimethylvinphos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 Cl3 O4 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl ester (7CI,8CI), Benzyl alcohol, 2,4-dichloro-α-(chloromethylene)-, dimethyl phosphate (8CI), 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate, Chlorfenvinphos-methyl, Dimethyl-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinylphosphate, Dimethylvinfos, Dimethylvinphos, IPO 10, O,O-Dimethyl O-2-chloro-1-(2',4'-dichlorophenyl)-vinyl phosphate, OMS 712, Rangado, SD 8280, Shell SD 8280
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3
SMIL COP(=O)(OC)OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn [2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] dimethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 331.5168
Mængde 1 ml
Formel vægt 329.9382 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.