Få mere at vide
Dimethyltin oxide
Artikelnummer. p-7080329
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304859
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071164.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2273-45-2 | C2H6OSn | 164.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2273-45-2
Molekylær formel C2H6OSn
Molekylvægt (g/mol) 164.78
MDL nummer MFCD00013838
InChI nøgle WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyltin oxide, stannane, dimethyloxo, dimethyloxostannane, tin, dimethyloxo, dimethyltinoxide, dimethyl oxo tin, dimethyl tin oxide, unii-409qf23wo7, dimethyl oxo stannane, oxodimethyltin
PubChem CID 75277
IUPAC navn dimethyl(oxo)tin
SMIL C[Sn](C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyltin oxide
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 2 g
FN nummer UN3146
Formel vægt 166.77
Fysisk form Pulver