Få mere at vide
Dimethyltinoxid
Artikelnummer. 11394849
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394849 50 g 50g
11304859 2 g 2g
11314859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071164.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2273-45-2 | C2H6OSn | 164,78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2273-45-2
Molekylær formel C2H6OSn
Molekylvægt (g/mol) 164.78
MDL nummer MFCD00013838
InChI nøgle WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyltin oxide, stannane, dimethyloxo, dimethyloxostannane, tin, dimethyloxo, dimethyltinoxide, dimethyl oxo tin, dimethyl tin oxide, unii-409qf23wo7, dimethyl oxo stannane, oxodimethyltin
PubChem CID 75277
IUPAC navn dimethyl(oxo)tin
SMIL C[Sn](C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyltin oxide
Smeltepunkt (nedbrydning)
Mængde 50 g
FN nummer UN3146
Formel vægt 166.77
Fysisk form Pulver