Få mere at vide
Dimethyltindichlorid
Beskrivelse
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det anvendes som belægnings-, plast- og gummihjælpemiddel. Anvendes som methyltinstabilisatormellemprodukter, katalysatorer til esterificeringsreaktion, råmateriale til glasbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyltin dichloride |
| Smeltepunkt | 103 °C til 105 °C |
| Kogepunkt | 185 °C til 190 °C |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN3146 |
| Beilstein | 3660508 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (20g/L (20 °C)). Opløselighed i andre opløsningsmidler (0,1 g/ml i methanol). |
| Formel vægt | 219.69 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
Sikkerhed og håndtering
- Dimethyltin dichloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyltin dichloride