Få mere at vide
Dimethyltindichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det anvendes som belægnings-, plast- og gummihjælpemiddel. Anvendes som methyltinstabilisatormellemprodukter, katalysatorer til esterificeringsreaktion, råmateriale til glasbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyltin dichloride |
| Smeltepunkt | 103°C to 105°C |
| Kogepunkt | 185°C to 190°C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3146 |
| Beilstein | 3660508 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water (20g/L (20°C)). Solubility in other solvents (0.1g/ml in methanol). |
| Formel vægt | 219.69 |
| Fysisk form | Krystallinsk |