Få mere at vide
Dimethyltindichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023775
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17661.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 753-73-1
Molekylær formel C2H6Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 219.68
MDL nummer MFCD00000517
InChI nøgle PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC navn dichlor(dimethyl)stannan
SMIL C[Sn](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyltin dichloride
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Kogepunkt 188°C to 190°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3146
Beilstein 3660508
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 219.69
Procent renhed 98%