Få mere at vide
Dimethyltin dichlorid, 95%
Artikelnummer. 10113161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10113161 5 g 5g
10537031 25 g 25g
10550974 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10113161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347820050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 753-73-1
MDL nummer MFCD00000517
InChI nøgle PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC navn dichlor(dimethyl)stannan
SMIL C[Sn](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyltin dichloride
Smeltepunkt 103.0°C to 110.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 188.0°C to 190.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H6Cl2Sn
Lineær formel (CH3)2Sn(Cl)2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: 0.1 g/mL in methanol
Molekylvægt (g/mol) 219.66
Formel vægt 219.66
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyltin dichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.