Få mere at vide
Dimethyltinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30387036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387036 5 g
30370928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4800305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 753-73-1
Molekylær formel C2 H6 Cl2 Sn
Molekylvægt (g/mol) 219.68
Synonym Dimethyltin Dichloride, Stannane, dichlorodimethyl-, Tin, dimethyl-, dichloride (6CI), Dichlorodimethylstannane, Cotin 210, Dichlorodimethyltin, Dimethyldichlorostannane, Dimethyldichlorotin, Dimethylstannyl dichloride, Dimethyltin dichloride, Dimethyltin(IV) dichloride, NSC 55159, Nesstin P
IUPAC navn dichlor(dimethyl)stannane
SMIL C[Sn](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyltin-dichloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vægt 219.8869