Få mere at vide
Dimethylthiocarbamoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30387337
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30387337 1 g
1 options
Artikelnummer. 30387337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4795451G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylthiocarbamoyl Chloride
CAS 16420-13-6
Molekylær formel C3H6ClNS
Mængde 1 g
Synonym N,N-Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylthiocarbamyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide, Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylchlorothiocarbamate, N,N-Dimethylthiocarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamyl Chloride, N,N'-Dimethylchlorothioformamide
InChI formel InChI=1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
SMIL CN(C)C(=S)Cl
IUPAC navn N,N-dimethylcarbamothioylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 123.6
Formel vægt 122.9909