Få mere at vide
Dimethylthiocarbamoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647191 100 g Glasflaske 100g
10239890 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408611000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16420-13-6 , 79-44-7
Molekylær formel C3H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 123.60
MDL nummer MFCD00004919
InChI nøgle PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
IUPAC navn N,N-dimethylcarbamothioylchlorid
SMIL CN(C)C(Cl)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylthiocarbamoyl chloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 42°C to 43°C
Farve Gul
Kogepunkt 63°C to 65°C (0.2 mbar)
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCSCl
Mængde 100 g
Beilstein 04, 75
Fieser 02,173; 03,127; 04,202; 08,200
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 123.61
Procent renhed 99%
Fysisk form Low Melting Crystalline Solid or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylthiocarbamoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.