Learn More
Dimethylthiocarbamoylchlorid, 99%
Product Code. 10239890 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10239890 25 g Glasflaske 25g
10647191 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10239890 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 408610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.37 DKK
    538.65 DKK / 25g
    Spare 89.72 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16420-13-6 , 79-44-7
Molekylær formel C3H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 123.60
MDL nummer MFCD00004919
InChI nøgle PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
IUPAC navn N,N-dimethylcarbamothioylchlorid
SMIL CN(C)C(Cl)=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethylthiocarbamoyl chloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 42 °C til 43 °C
Farve Gul
Kogepunkt 63 °C til 65 °C (0,2 mbar)
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCSCl
Mængde 25 g
Beilstein 04, 75
Fieser 02,173; 03,127; 04,202; 08,200
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 123.61
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavsmeltende krystallinsk fast stof eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylthiocarbamoyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.