Få mere at vide
Dimethylthiocarbamoylchlorid, 95%
Beschreibung
Dimethylthiocarbamoylchlorid bruges som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler. Det finder anvendelse i kemoselektiv deoxygenering af pyridin-N-oxider. Det bruges også som startreagens i syntesen af dimethylthiocarbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethylthiocarbamoylchlorid anvendes som mellemprodukt i syntesen af lægemidler. Det finder anvendelse i kemoselektiv deoxygenering af pyridin-N-oxider. Det bruges også som startreagens i syntesen af dimethylthiocarbamater.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aminer og stærke baser. Reagerer voldsomt med vand.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylthiocarbamoyl chloride |
| Smeltepunkt | 39 °C til 43 °C |
| Kogepunkt | 90 °C til 95 °C |
| Flammepunkt | 98 °C (208 °F) |
| Lineær formel | (CH3)2NCSCl |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 635823 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og tetrahydrofuran. |
| Mehr anzeigen |