Få mere at vide
Dimethylthiocarbamoylchlorid, 95%
Artikelnummer. 15456578
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456578 25 g 25g
15466578 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60104.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123,60 g/mol
Dimethylthiocarbamoylchlorid bruges som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler. Det finder anvendelse i kemoselektiv deoxygenering af pyridin-N-oxider. Det bruges også som startreagens i syntesen af dimethylthiocarbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylthiocarbamoylchlorid anvendes som mellemprodukt i syntesen af lægemidler. Det finder anvendelse i kemoselektiv deoxygenering af pyridin-N-oxider. Det bruges også som startreagens i syntesen af dimethylthiocarbamater.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aminer og stærke baser. Reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16420-13-6
Molekylær formel C3H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 123.60
MDL nummer MFCD00004919
InChI nøgle PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
SMIL CN(C)C(Cl)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylthiocarbamoyl chloride
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Kogepunkt 90°C to 95°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Lineær formel (CH3)2NCSCl
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 635823
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
IUPAC navn (chlormethanthioyl)dimethylamin
Formel vægt 123.6
Procent renhed 95%