Få mere at vide
Dimethylsulfone, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31432523
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31432523 100 g
31418388 25 g
31429792 500 g
31420777 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31432523 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD125473100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylsulfone
CAS 67-71-0
Molekylær formel C2H6O2S
MDL nummer MFCD00007566
Mængde 100 g
SMIL O=S(C)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 94.13
Procent renhed 99%