Få mere at vide
Dimethylsulfamoyl Chloride, 99%
Artikelnummer. 10793884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10793884 500 g Glasflaske 500g
10147470 25 g Glasflaske 25g
10793114 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10793884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408595000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13360-57-1 | C2H6ClNO2S | 143.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13360-57-1
Molekylær formel C2H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 143.59
MDL nummer MFCD00007425
InChI nøgle JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsulfamoyl chloride, sulfamoyl chloride, dimethyl, dimethylaminosulfonyl chloride, dimethylsulfamoylchloride, dimethylsulphamoyl chloride, dimethylamidosulfonyl chloride, n,n-dimethylsulfamyl chloride, dimethylsulfamyl chloride, sulfamoyl chloride, n,n-dimethyl, dimethyl sulfamoyl chloride
PubChem CID 83372
IUPAC navn N,N-dimethylsulfamoylchlorid
SMIL CN(C)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylsulfamoyl chloride
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 1.3370g/mL
Kogepunkt 114°C (75.0 mmHg)
Flammepunkt 94°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NSO2Cl
Brydningsindeks 1.4510 to 1.453
Mængde 500 g
Beilstein 04, 84
Fieser 09,187
Specifik vægtfylde 1.337
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water
Formel vægt 143.59
Procent renhed 99%