Learn More
Dimethylsulfamoyl Chloride, 99%
Product Code. 10147470 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10147470 25 g Glasflaske 25g
10793114 100 g Glasflaske 100g
10793884 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10147470 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 408590250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13360-57-1 | C2H6ClNO2S | 143.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13360-57-1
Molekylær formel C2H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 143.59
MDL nummer MFCD00007425
InChI nøgle JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsulfamoyl chloride, sulfamoyl chloride, dimethyl, dimethylaminosulfonyl chloride, dimethylsulfamoylchloride, dimethylsulphamoyl chloride, dimethylamidosulfonyl chloride, n,n-dimethylsulfamyl chloride, dimethylsulfamyl chloride, sulfamoyl chloride, n,n-dimethyl, dimethyl sulfamoyl chloride
PubChem CID 83372
IUPAC navn N,N-dimethylsulfamoylchlorid
SMIL CN(C)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethylsulfamoyl chloride
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 1.3370g/mL
Kogepunkt 114°C (75.0 mmHg)
Flammepunkt 94°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NSO2Cl
Brydningsindeks 1.4510 to 1.453
Mængde 25 g
Beilstein 04, 84
Fieser 09,187
Specifik vægtfylde 1.337
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water
Formel vægt 143.59
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylsulfamoyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylsulfamoyl chloride