Få mere at vide
Dimethylsuberimidat dihydrochlorid
Beskrivelse
Dimethylsuberimidat dihydrochlorid anvendes som et homobifunktionelt tværbindingsreagens for aminogrupper. Det bruges også til modifikation af tyrosinase til fremstilling af biokatalytiske enzymatiske gennemstrømningsdetektorer. Det tjener som en tværbinder til fremstilling af kollagen-calciumphosphat-kompositter. Yderligere anvendes det til behandling af aviær myeloblastosevirus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylsuberimidate dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 213°C to 214°C |
| Mængde | 2 g |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 273.2 |
| Fysisk form | Krystallinsk |