Få mere at vide
Dimethylsuberimidat dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329338
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11329338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043244.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbinding af proteiner og poly(allylamin)
Dimethylsuberimidat dihydrochlorid anvendes som et homobifunktionelt tværbindingsreagens for aminogrupper. Det bruges også til modifikation af tyrosinase til fremstilling af biokatalytiske enzymatiske gennemstrømningsdetektorer. Det tjener som en tværbinder til fremstilling af kollagen-calciumphosphat-kompositter. Yderligere anvendes det til behandling af aviær myeloblastosevirus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34490-86-3
Molekylær formel C10H22Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 273.198
MDL nummer MFCD00012574
InChI nøgle ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl suberimidate dihydrochloride, octanediimidic acid, dimethyl ester, dihydrochloride, dimethyl octanebis imidate dihydrochloride, suberimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, octanediimidic acid, 1,8-dimethyl ester, hydrochloride 1:2, 1,8-dimethyl octanediimidate dihydrochloride, suberimidic acid, dimethyl ester, dihydrochloride, acmc-1aiyg, 1,8-dimethoxyoctane-1,8-diyldiammonium dichloride, dimethylsuberimidate dihydrochloride
PubChem CID 118696
IUPAC navn dimethyloctandiimidat;dihydrochlorid
SMIL COC(=N)CCCCCCC(=N)OC.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylsuberimidate dihydrochloride
Smeltepunkt 213°C to 214°C
Mængde 10 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 273.2
Fysisk form Krystallinsk