Få mere at vide
Dimethylsilyldiethylamine, 95%
Artikelnummer. p-7043926
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11332186
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03503.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13686-66-3
Molekylær formel C6H16NSi
Molekylvægt (g/mol) 130.29
MDL nummer MFCD00048523
InChI nøgle ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
IUPAC navn (diethylamino)dimethylsilyl
SMIL CCN(CC)[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 109°C to 110°C
Kemisk navn eller materiale Dimethylsilyldiethylamine
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 741862
Flammepunkt <−5°C (23°F)
Formel vægt 131.3
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.408
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.8