Få mere at vide
Dimethylsilyldiethylamin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 109 °C til 110 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylsilyldiethylamine |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | < −5 °C (23 °F) |
| Brydningsindeks | 1.408 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.8 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 741862 |
| Formel vægt | 131.3 |
| Vis mere |