Få mere at vide
Dimethylsilyldiethylamine, 95%
Artikelnummer. 11332186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332186 5 g 5g
11342186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03503.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13686-66-3
Molekylær formel C6H16NSi
Molekylvægt (g/mol) 130.29
MDL nummer MFCD00048523
InChI nøgle ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
IUPAC navn (diethylamino)dimethylsilyl
SMIL CCN(CC)[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 109°C to 110°C
Kemisk navn eller materiale Dimethylsilyldiethylamine
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 741862
Flammepunkt <−5°C (23°F)
Formel vægt 131.3
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.408
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.8