Få mere at vide
Dimethylphosphinic chloride, 97+%
Artikelnummer. 11347248
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347248 0.5 g 0.5g
11357248 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030292.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1111-92-8 | C2H6ClOP | 112.493 g/mol
Dimethylphosphinchlorid bruges til beskyttelse af aminosyrer i peptidsyntese. Det initierer luminescensen af ABI- NH2 . Det bruges i reaktiviteten af organophosphat-baserede nervegasser såsom saringas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1111-92-8
Molekylær formel C2H6ClOP
Molekylvægt (g/mol) 112.493
MDL nummer MFCD00002078
InChI nøgle CVNMBKFJYRAHPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphosphinic chloride, phosphinic chloride, dimethyl, dimethylphosphinoyl chloride, phosphinic chloride,dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci, me2p o cl, dimethylphosphinoylchloride, dimethylphosphinyl chloride, acmc-1bo3s, dimethylphosphin1c chloride, dimethyl phosphinyl chloride
PubChem CID 517954
IUPAC navn [chlor(methyl)phosphoryl]methan
SMIL CP(=O)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylphosphinic chloride
Smeltepunkt 68°C
Kogepunkt 204°C
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 112.51
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Krystallinsk