missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethylphenylvinylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylphenylvinylsilane |
| CAS | 1125-26-4 |
| Molekylær formel | C10H14Si |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Ethenyldimethylsilyl)benzene, Dimethylvinylphenylsilane, Ethenyldimethylphenylsilane, Phenyldimethylvinylsilane, Vinyldimethylphenylsilane, Vinylphenyldimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C=C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethenyl-dimethyl-phenylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.3 |
| Formel vægt | 162.0865 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?