Få mere at vide
Dimethylphenylsilanol natriumsalt, 97%
Artikelnummer. 11472050
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472050 5 g 5g
11462050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28457.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 7646-75-5 | C8H11NaOSi | 174,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-75-5
Molekylær formel C8H11NaOSi
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD09266151
InChI nøgle NPZJKOMUCXNLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylsilanol sodium salt, sodium dimethyl phenyl silanolate, sodium dimethylphenylsilanolate, amtsi046, sodium phenyldimethylsilanolate, dimethyl phenyl sodiooxy silane, sodium phenyl dimethylsilanolate
PubChem CID 23713317
IUPAC navn natrium;dimethyl-oxido-phenylsilan
SMIL C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylphenylsilanol sodium salt
Mængde 5 g
Formel vægt 174.25
Procent renhed 97%