Få mere at vide
Dimethylphenylsilan, 97%
Artikelnummer. 11391617
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391617 10 g 10g
11301627 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04558.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 766-77-8 | C8H11Si | 135,261 g/mol
Dimethylphenylsilane er et reagens til enolethersyntese. Det fungerer som en katalysator. Bruges også som forløber i optisk emissionsspektroskopi af plasmaaflejringsprocesser. Det kan reagere med vinylbenzen for at producere (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylphenylsilane er et reagens til enolethersyntese. Det fungerer som en katalysator. Bruges også som forløber i optisk emissionsspektroskopi af plasmaaflejringsprocesser. Det kan reagere med vinylbenzen for at producere (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-77-8
Molekylær formel C8H11Si
Molekylvægt (g/mol) 135.261
MDL nummer MFCD00008257
InChI nøgle OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
IUPAC navn dimethyl(phenyl)silicium
SMIL C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 156 °C til 157 °C
Kemisk navn eller materiale Dimethylphenylsilane
Smeltepunkt -124 °C
Mængde 10 g
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Brydningsindeks 1.497
Tæthed 0.879
FN nummer UN1993
Beilstein 2204906
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 136.27
Procent renhed 97%