Få mere at vide
Dimethylphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301627
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11301627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04558.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 766-77-8 | C8H11Si | 135.261 g/mol
Dimethylphenylsilane er et reagens til enolethersyntese. Det fungerer som en katalysator. Bruges også som forløber i optisk emissionsspektroskopi af plasmaaflejringsprocesser. Det kan reagere med vinylbenzen for at producere (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylphenylsilane er et reagens til enolethersyntese. Det fungerer som en katalysator. Bruges også som forløber i optisk emissionsspektroskopi af plasmaaflejringsprocesser. Det kan reagere med vinylbenzen for at producere (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-77-8
Molekylær formel C8H11Si
Molekylvægt (g/mol) 135.261
MDL nummer MFCD00008257
InChI nøgle OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
IUPAC navn dimethyl(phenyl)silicium
SMIL C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 156°C to 157°C
Kemisk navn eller materiale Dimethylphenylsilane
Smeltepunkt -124°C
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2204906
Flammepunkt 35°C (95°F)
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 136.27
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.497
Tæthed 0.879