Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylphenylphosphine |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9710g/mL |
| Kogepunkt | 74,0 °C til 75,0 °C (12,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 50 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5P(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1,5620 til 1,5640 |
| Vis mere |