Få mere at vide
Dimethylphenylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519843 25 mL Glasflaske 25ml
10688401 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519843 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310100250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-66-2
Molekylær formel C8H11P
Molekylvægt (g/mol) 138.15
MDL nummer MFCD00008509
InChI nøgle HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
PubChem CID 69597
ChEBI CHEBI:30671
IUPAC navn dimethyl(phenyl)phosphan
SMIL CP(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylphenylphosphine
Farve Farveløs
Tæthed 0.9710g/mL
Kogepunkt 74.0°C to 75.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5P(CH3)2
Brydningsindeks 1.5620 to 1.5640
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.971
Formel vægt 138.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske