Få mere at vide
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid, 60% i methanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10153111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10153111 100 mL Glasflaske 100ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10153111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 338531000
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 27668-52-6 | C26H58ClNO3Si | 496.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
CAS 27668-52-6
Farve Gul
Tæthed 0.8900g/mL
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C26H58ClNO3Si
Lineær formel [(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl
MDL nummer MFCD00054224
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.89
Synonym quat-silsesquioxane, dmoap, dow corning 5700, caswell no. 892b, dimethyloctadecyl 3-trimethoxysilyl propyl ammonium chloride, unii-iq36o85wq4, n,n-dimethyl-n-3-trimethoxysilyl propyl octadecan-1-aminium chloride, epa pesticide chemical code 107401, 3-trimethoxysilyl propyl dimethyl octadecyl ammonium chloride, 3-trimethoxysilyl propyldimethyloctadecylammonium
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
IUPAC navn dimethyloctadecyl-(3-trimethoxysilylpropyl)azaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 496.29
PubChem CID 62827
Formel vægt 496.29
Procent renhed 60% in methanol
Fysisk form Løsning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride, 60% in methanol
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faroangivelser
  • H370-Forårsager organskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.