Få mere at vide
Dimethylglyoxim, TRC
Artikelnummer. 30384137
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30384137 100 g
1 options
Artikelnummer. 30384137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD477978100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylglyoxime
CAS 95-45-4
Molekylær formel C4H8N2O2
Mængde 100 g
Synonym 2,3-Diisonitrosobutane, Biacetyl Dioxime, Chugaev's Reagent, Diacetyl Dioxime, NSC 9, 2,3-Dioxime-2,3-butanedione
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
SMIL C\C(=N\O)\C(=N\O)\C
Molekylvægt (g/mol) 116.12