Få mere at vide
Dimethylglyoxime, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11408213 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408213 25 g 25g
10233760 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408213 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3898/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 95-45-4
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00002117
InChI nøgle JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
IUPAC navn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
SMIL C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Tekniske data
Smeltepunkt 239°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Mængde 25 g
Formel vægt 116.12g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylglyoxime
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge