Få mere at vide
Dimethylglyoxim, dinatriumsaltokthydrat, 99%
Artikelnummer. 10209700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10209700 100 g Glasflaske 100g
10146990 250 g Glasflaske 250g
10136963 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10209700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 DKK
    477.65 DKK / 100g
    Spare 87.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Dimethylglyoxim, dinatriumsaltokthydrat, 99%, C4H6N2Na2O2.8H2O, CAS-nummer-75006-64-3, c4h6n2o2.2na.8h2o, dimethylglyoxim di-natrium saltokthydrat, dimethylglyoximdinatriumsaltokthydrat, natriumdimethylglyoximokthydrat, 1 kg, Hvid til Beige, 262-523-2, 304.19 | CAS: 75006-64-3 | C4H22N2Na2O10 | 304,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75006-64-3
Molekylær formel C4H22N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 304.20
MDL nummer MFCD00150288
InChI nøgle IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 46% til 49%
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation (50 mg/ml, 50% ethanol) Klar løsning
IUPAC navn dinatrium;2-N,3-N-dioxidobutan-2,3-diimin;octahydrat
Formel vægt 304.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver