Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tab ved tørring | 46% til 49% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O |
| Mængde | 250 g |
| Vis mere |