Få mere at vide
Dimethylglyoxime, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10686252 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686252 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10686252 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3900/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 95-45-4
Smeltepunkt 239°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H8N2O2
MDL nummer MFCD00002117
Mængde 100 g
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
InChI nøgle JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
SMIL C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
IUPAC navn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 116.12
PubChem CID 5356010
Formel vægt 116.12g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylglyoxime
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge