Få mere at vide
Dimethylglyoxim, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11327638
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327638 50 g 50g
11317638 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033310.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Dimethylglyoxim, bruges som et chelateringsmiddel, der danner komplekser med metaller som kobber, nikkel og palladium. Dimethylglyoxim reagerer med et nikkelsalt i en grøn opløsning for at generere et rødfarvet uopløseligt tetradentat-koordinatkompleks af nikkel. Det bruges som et reagens til kolorimetrisk bestemmelse af urinstof og ureidoforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-45-4
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00002117
InChI nøgle JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
IUPAC navn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
SMIL C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylglyoxime
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 50 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, acetone, ether
Formel vægt 116.12
Grad ACS
Fysisk form Pulver