Få mere at vide
Dimethylglyoxim, 99+%
Artikelnummer. 13418418 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13418418 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10408150 100 g Plastflaske 100g
10012170 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13418418 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172000025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5992.63 DKK
    5391.65 DKK / 2.5kg
    Spare 600.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dimethylglyoxim, 99+%, C4H8N2O2, CAS Number-95-45-4, 2,3-butanedion dioxim, chugaevs reagens, biacetyl, dioxim, 2,3-diisonitrosobutan, diacetyldioxim, NSC 9, diacetyl dioxim, unii-2971mft1ky, biacetyl dioxim, dimethylglyoxim, 500g, 01.772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signal Word: Danger | CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-45-4
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00002117
InChI nøgle JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMIL C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylglyoxime
Navn note 99+%
Smeltepunkt 239,0 °C til 242,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,772
Merck Index 15,327
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,6 g/L 20 °C. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, pyridin og acetone, let opløselige i benzen
Sublimationspunkt >70 °C
IUPAC navn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
Formel vægt 116.12
Procent renhed 99+%
Uopløseligt stof 0,05% maks. (i alkohol)
Fysisk form Krystallinsk pulver