Få mere at vide
Dimethylglyoxim, 99%
Artikelnummer. 11495173
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495173 100 g 100g
11405183 500 g 500g
11415183 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12810.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.16 DKK
    423.65 DKK / 100g
    Spare 46.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Dimethylglyoxim er et velkendt reagens inden for analytisk kemi. Det bruges til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af nikkel ved gravimetrisk analyse. Det finder også anvendelse ved adskillelse af palladium fra tin, guld, rhodium og iridium. Det er også nyttigt til påvisning af bismuth.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylglyoxim er et velkendt reagens inden for analytisk kemi. Det bruges til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af nikkel ved gravimetrisk analyse. Det finder også anvendelse ved adskillelse af palladium fra tin, guld, rhodium og iridium. Det er også nyttigt til påvisning af bismuth.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether og opløsninger af alkalier. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-45-4
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00002117
InChI nøgle JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
IUPAC navn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
SMIL C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylglyoxime
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol, ether og opløsninger af alkalier. Uopløselig i vand.
Formel vægt 116.12
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylglyoxime
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione, dioxime