Få mere at vide
Dimethylglyoxim, 99+%
Artikelnummer. 10408150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10408150 100 g Plastflaske 100g
10012170 500 g Plastflaske 500g
13418418 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10408150 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 172001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.43 DKK
    464.65 DKK / 100g
    Spare 51.78 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Add to basket
Dimethylglyoxim, 99+%, C4H8N2O2, CAS Number-95-45-4, 2,3-butanedion dioxim, chugaevs reagens, biacetyl, dioxim, 2,3-diisonitrosobutan, diacetyldioxim, NSC 9, diacetyl dioxim, unii-2971mft1ky, biacetyl dioxim, dimethylglyoxim, 500g, 01.772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signal Word: Danger | CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-45-4
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00002117
InChI nøgle JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMIL C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethylglyoxime
Navn note 99+%
Smeltepunkt 239,0 °C til 242,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Mængde 100 g
Beilstein 01,772
Merck Index 15,327
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,6 g/L 20 °C. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, pyridin og acetone, let opløselige i benzen
Sublimationspunkt >70 °C
IUPAC navn N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
Formel vægt 116.12
Procent renhed 99+%
Uopløseligt stof 0,05% maks. (i alkohol)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylglyoxime
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge