Få mere at vide
Dimethylglyoxime, 99+%
Artikelnummer. 10012170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10012170 500 g Plastflaske 500g
10408150 100 g Plastflaske 100g
13418418 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10012170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172005000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dimethylglyoxime, 99+%, C4H8N2O2, CAS Number-95-45-4, 2,3-butanedione dioxime, chugaev's reagent, biacetyl, dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, diacetyldioxime, nsc 9, diacetyl dioxime, unii-2971mft1ky, biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, 500g, 01,772, White, 202-420-1, 116.12, GHS Signal Word: Danger | CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-45-4
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00002117
InChI nøgle JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMIL C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylglyoxime
Navn note 99+%
Smeltepunkt 239.0°C to 242.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Mængde 500 g
Beilstein 01,772
Merck Index 15,327
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Sublimationspunkt >70 °C
IUPAC navn N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
Formel vægt 116.12
Procent renhed 99+%
Uopløseligt stof 0.05% max. (in alcohol)
Fysisk form Krystallinsk pulver