Få mere at vide
Dimethylfraxetin, MedChemExpress
Beskrivelse
Dimethylfraxetin is a Carbonic anhydrase inhibitor, with a Ki value of 0.0097 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylfraxetin |
| CAS | 6035-49-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H12O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6,7,8-Trimethoxycoumarin Fraxetin dimethyl ether |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (529.17 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C1C=CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.22 |
| Vis mere |